Merck
20618
Supelco
モレキュラーシーブ 5A 湿気トラップ
volume 200 cc, 1/4 in. fitting
別名:
乾燥管(1/4インチ)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
容量
200 cc
フィッティング
1/4 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Moisture trap or drying tube is suitable to maintain anhydrous conditions within the apparatus. There are two types of drying tubes. It is usually prepared by placing a small, loose plug of glass wool or cotton into the constriction at the end of the tube. A drying agent is poured on top the plug. Molecular sieve 5A has the affinity for water and easily displaces other trapped gases.
モレキュラーシーブ5Aは、圧縮空気、電解によって生成された水素、自家製窒素、または水分や炭化水素を大量に含むその他の気体から水分や重質炭化水素を効果的に除去します。
寸法:
  • 200ccトラップ:長さ261/4インチ (67 cm)×直径1インチ (2.5 cm)
  • 750 ccトラップ:長さ18 インチ (45.7 cm)×直径2 3/8 インチ(6 cm)
  • Sトラップ:長さ71/2インチ (19 cm) x 幅59/16インチ (14.1 cm) x 直径1/2 インチ(13 mm) [層の全長 = 193/4 インチ(50.2 cm); 層の長さが伸びて気体と吸着剤の接触時間が長くなったため、作業容量が増えました。
関連製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
20618:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
LaHue, Miles D., Herman D. Axelrod, and James P. Lodge Jr.
Analytical Chemistry, 43, 1113-1115 (1971)
Donald Pavia
A Small Scale Approach to Organic Laboratory Techniques, 617-617 (2010)