Merck
22450-U
Supelco
Supelpure-O 酸素/水分トラップ
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
別名:
SupelpureO 1/4インチ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
容量
120 cc
フィッティング
1/4 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸素除去触媒は、流入ガスの酸素が10 ppm以下であれば酸素濃度を2 ppb未満まで減少させることができます。このトラップは、モレキュラーシーブ上に触媒が塗布されているため、水蒸気も除去できます。
寸法:
  • 120ccトラップ:長さ111/8インチ (28.2 cm) x 直径13/8インチ (35 mm)
  • 750ccトラップ:長さ161/2インチ (41.9 cm) x 直径25/16インチ (59 mm)
  • Sトラップ:長さ71/2インチ(19 cm) x 幅59/16インチ (14.1 cm) x 直径1/2インチ(13 mm) [層の全長 = 193/4インチ (50.2 cm); 層の長さが伸びて気体と吸着剤の接触時間が長くなったため、作業容量が増えました。
アプリケーション
Two cascade columns of Molecular Sieve 5A Moisture Trap and Supelpure-O Oxygen/Moisture Trap was used to purify ethylene.
法的情報
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
22450-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organic nanoparticles as fragmentable support for Ziegler-Natta catalysts.
Sven N
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53 (1), 15-22 (2014)