Merck
22993
Supelco
Oxiclear 酸素/湿気トラップ(ディスポーザブル)
1/4 in. fitting
別名:
ディスポーサブルガス精製管 1/4インチEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
フィッティング
1/4 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
流入レベルが10 ppm未満の場合は酸素を1 ppm未満に減らします。ある程度の水分、および有機混入物も除去します。
寸法:
  • Oxiclear:長さ7 1/2インチ (19.0 cm) x 直径17/8インチ (48 mm)
法的情報
Oxiclear is a trademark of Labclear
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
22993:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)