容量
750 cc
フィッティング
1/4 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸素除去触媒は、流入ガスの酸素が10 ppm以下であれば酸素濃度を2 ppb未満まで減少させることができます。このトラップは、モレキュラーシーブ上に触媒が塗布されているため、水蒸気も除去できます。
寸法:
寸法:
- 120ccトラップ:長さ111/8インチ (28.2 cm) x 直径13/8インチ (35 mm)
- 750ccトラップ:長さ161/2インチ (41.9 cm) x 直径25/16インチ (59 mm)
- Sトラップ:長さ71/2インチ(19 cm) x 幅59/16インチ (14.1 cm) x 直径1/2インチ(13 mm) [層の全長 = 193/4インチ (50.2 cm); 層の長さが伸びて気体と吸着剤の接触時間が長くなったため、作業容量が増えました。
アプリケーション
Ziegler-Natta触媒の断片化可能担持体としてポリスチレンナノ粒子のμmサイズの凝集体の使用に基づいた実験的研究において、エチレンの精製に必要な2つのカスケードカラムとして、モレキュラーシーブ5A水分捕捉とともにSupelpure-O酸素/水分捕捉を使用しました。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
503088:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organic nanoparticles as fragmentable support for Ziegler-Natta catalysts.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53 (1), 15-22 (2015)