Merck
24449
Supelco
Supelcarb HC炭化水素トラップ
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
容量
120 cc
品質水準
フィッティング
1/4 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャリアガス、空気、水素から有機物を除去します。清浄度とグラム当たりの捕集能力を可能な限り高めるため、自社の工場で製造しています。そのため、Supelcarb HC吸着剤は活性炭の2倍の捕集能力を実現しています。
法的情報
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
24449:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)