Merck
20298
Supelco
Molecular Sieve, 5Å
water vapor trap refill, volume ~460 cc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
製品名
モレキュラーシーブ 5A 水蒸気トラップ, volume ~460 cc
フォーム
solid
品質水準
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
容量
~460 cc
粒径
8-12 mesh
ポアサイズ
5 Å
詳細
モレキュラーシーブ5A。
Mesh size is 8-12 mesh.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20298:4548173981734
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)