安全性情報
334448
Sigma-Aldrich
モレキュラシーブス
powder, Catalyst support, sodium Y zeolite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
品質水準
形状
powder
粒度分布
100 mesh (>=90%)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
334448-VAR-D:
334448-BULK:
334448-500G:
334448-100G:
334448-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A molecular dynamics study of xenon sorbed in sodium Y zeolite. 1. Temperature and concentration dependence.
Santikary P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 96(25), 10469-10477 (1992)