詳細
モレキュラーシーブは、シリカとアルミナの四面体の3次元相互接続ネットワークで構成されています。これらの結晶性金属アルミノケイ酸塩は、特定のサイズの分子を選択的に吸着する均一な空洞を有しています。4Aモレキュラーシーブの有効孔径は4Åです。
アプリケーション
H2O、H2S、CO2、SO2、C2H4およびC3H6など有効直径が4Åの分子が吸着されます。
法的情報
SYLOSIV is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
688363-25G:
688363-1KG:
688363-2.5KG:
688363-VAR:
688363-BULK:
688363-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)