Merck
1.05739
Supelco
Molecular sieve 0.4 nm
bead diam. ~2 mm, size ~10 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123003
NACRES:
NB.21
フォーム
beads
品質水準
ベッド直径
~2 mm
サイズ
~10 mesh
表面積
800 m2/g
粒径
~10 mesh
直径
~2 mm
ポアサイズ
0.4 nm
保管温度
no temp limit
詳細
beads, with moisture indicator ~ 2 mm / ~ 10 mesh
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg