Merck
1.05743
Supelco
Molecular sieve 0.4 nm
rods ~ 1.6 mm (1/16")
別名:
Molecular sieve 0.4 nm, Sodium aluminium silicate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41123003
EC Index Number:
215-283-8
NACRES:
NB.21
品質水準
フォーム
rod
表面積
800 m2/g
損失
≤5% loss on ignition, 950°C
粒径
~1.6 mm
ポアサイズ
0.4 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
かさ密度
700‑750 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI Key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity: passes test
Loss on ignition (950 °C): ≤ 5 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 15 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg