安全性情報
334413
Sigma-Aldrich
モレキュラシーブス
powder, Catalyst support, ammonium Y zeolite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
形状
powder
粒径
100 mesh (>90%)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
334413-100G:
334413-BULK:
334413-500G:
334413-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermal decomposition of ammonium Y zeolite.
Ward JW.
J. Catal., 18(3), 348-351 (1970)