安全性情報
208574
Sigma-Aldrich
モレキュラーシーブス, 3 Å
beads, 4-8 mesh
別名:
モレキュラーシーブUOP 3Åタイプ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.24
形状
beads
品質水準
粒径
4-8 mesh
ポアサイズ
3 Å
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モレキュラーシーブスは、シリカとアルミナ四面体の三次元相互結合形ネットワークを有する結晶質金属アルミノケイ酸塩です。加熱してこのネットワークから自然の水和水を除去し、特定の大きさの分子を選択的に吸着する均一な空洞を生成します。3A形態は、4A構造に内在するナトリウムイオンをカリウムカチオンで置換することによって作られ、エタンなど>3Åの直径を除き、有効微細孔寸法を約3Åに縮小します。4~8メッシュタイプは、一般に気相用途に使用されます。モレキュラーシーブスは、極性および非極性媒質の汎用乾燥剤であると考えられます。
アプリケーション
モレキュラーシーブス、3 Åは以下のプロセスに使用できます。
  • 極性および非極性媒質の汎用乾燥剤として。
  • 分解ガス、プロピレン、ブタジエン、アセチレンを含む不飽和炭化水素の流れの商業的脱水
  • メタノール、エタノールなど、極性液体の乾燥。
  • N2/H2の流れからのNH3、H2Oといった分子の吸着。
モレキュラーシーブスは、ジメチルスルホキシドを乾燥させるために使用されています。
以下にも使用できます。
  • エクテイナシジン743(海産生物由来の潜在的な抗腫瘍剤)の合成。
  • バニリルノナノエート(モデルカプシノイド化合物)の調製。
  • ニトロアルケンを有するインドールの高エナンチオ選択性フリーデルクラフツアルキル化反応。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
208574-VAR:
208574-5KG:
208574-BULK:
208574-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Muhammad Naziz Saat et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 67(3), 354-365 (2019-11-21)
One-pot synthesis of sugar-functionalized oligomeric caprolactone was carried out by lipase-catalyzed esterification of ε-caprolactone (ECL) with methyl-d-glucopyranoside (MGP) followed by the elongation of functionalized oligomer chain. Functionalization was performed in a custom-fabricated glass reactor equipped with Rushton turbine impeller and
Chiral phosphoric acid catalyzed enantioselective Friedel-Crafts alkylation of indoles with nitroalkenes: cooperative effect of 3 A molecular sieves.
Junji Itoh et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(21), 4016-4018 (2008-04-18)
Enantioselective total synthesis of ecteinascidin 743.
Corey EJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(38), 9202-9203 (1996)
Infrared spectroscopy studies on stability of dimethyl sulfoxide for application in a Li?air battery
Mozhzhukhina N, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(36), 18375-18380 (2013)
Kenji Kobata et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 66(2), 319-327 (2002-05-10)
Capsinoids are a novel group of compounds produced by the Capsicum plant. We synthesized a capsinoid by the lipase-catalyzed esterification of vanillyl alcohol with fatty acid derivatives in an organic solvent. The use of seven out of 17 commercially available