詳細
モレキュラーシーブ3Åの使用による水蒸気の吸着動態は、様々な温度範囲(25~80°Cおよび水露点-69~17°C)で研究されています。
モレキュラーシーブの選択:
1.他の分子ではなく特定の1つの分子を選択する吸着は、孔径とメッシュサイズに依存します。
2.特定の化合物を吸着するシリカゲルの動的能力は内部表面積で決まります。表面積が広いほど、動的能力が大きくなります。
3.吸着の速度と分離の正確さは、主として粒子サイズとカラム充填に依存します。粒子サイズが小さいと、分離の正確さが最適化されます。
4.液体は、その溶解度が最も低い溶媒から最も容易に吸着されます。適切な溶媒は適切な脱離剤となります。
5.極性が高い液体ほど容易に吸着されます。ヒドロキシル基を有するか、または酸素を含む化合物は強く吸着されます。
6.類似化合物の場合、分子量が高いほど選択性が高くなります。
7.同等の分子量の炭化水素は、二重結合の数が多いほど吸着力が増加します。
1.他の分子ではなく特定の1つの分子を選択する吸着は、孔径とメッシュサイズに依存します。
2.特定の化合物を吸着するシリカゲルの動的能力は内部表面積で決まります。表面積が広いほど、動的能力が大きくなります。
3.吸着の速度と分離の正確さは、主として粒子サイズとカラム充填に依存します。粒子サイズが小さいと、分離の正確さが最適化されます。
4.液体は、その溶解度が最も低い溶媒から最も容易に吸着されます。適切な溶媒は適切な脱離剤となります。
5.極性が高い液体ほど容易に吸着されます。ヒドロキシル基を有するか、または酸素を含む化合物は強く吸着されます。
6.類似化合物の場合、分子量が高いほど選択性が高くなります。
7.同等の分子量の炭化水素は、二重結合の数が多いほど吸着力が増加します。
モレキュラーシーブは、シリカとアルミナの四面体の3次元相互接続ネットワークを有する結晶性金属アルミノケイ酸塩です。特定サイズの分子を選択的に吸着する均一な空洞を生成するために、加熱によりこのネットワークから天然の水和水が除去されます。3A型は、4A構造の固有のナトリウムイオンをカリウムカチオンに置換し、有効孔径を約3Åに縮小し、直径>3Åの分子(例:エタン)を排除することにより作製されます。8~12メッシュタイプは、液相アプリケーションにおいて一般的です。モレキュラーシーブは、極性および非極性媒体中での一般的な乾燥剤と考えられています。
モレキュラーシーブ(3Å)は、UOP型ゼオライト3Åであり、吸着剤として広く使用されています。
再生または活性化:
飽和モレキュラーシーブは、再生により元の容量に戻すことができます。その原理は、吸着剤の周囲の条件を非常に低い平衡容量に対応するように変更することに関係しています。一般に、吸着と再生との平衡能力の差が大きいほど、再生はより速くかつ完全になります。
シーブは、以下の4つの方法のいずれかで再生されます。
1.加熱再活性化-シリカの最大再生温度は300°Cです。
2.加圧再活性化
3.通常の温度および圧力で適切な流体をゲルベッドに通します。
4.流体中の高濃度の分子をベッドに通すことにより、吸着剤を置換します。
飽和モレキュラーシーブは、再生により元の容量に戻すことができます。その原理は、吸着剤の周囲の条件を非常に低い平衡容量に対応するように変更することに関係しています。一般に、吸着と再生との平衡能力の差が大きいほど、再生はより速くかつ完全になります。
シーブは、以下の4つの方法のいずれかで再生されます。
1.加熱再活性化-シリカの最大再生温度は300°Cです。
2.加圧再活性化
3.通常の温度および圧力で適切な流体をゲルベッドに通します。
4.流体中の高濃度の分子をベッドに通すことにより、吸着剤を置換します。
アプリケーション
モレキュラーシーブ(3Å)は、以下のプロセスに使用される場合があります:
- 分解ガス、プロピレン、ブタジエン、アセチレンなどの不飽和炭化水素流の商業的脱水。
- メタノールやエタノールなどの極性液体の乾燥。
- N2/H2フローからのアンモニアや水などの分子の吸着。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
208582-VAR:
208582-BULK:
208582-5KG:
208582-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kinetics of water vapor adsorption on single-layer molecular sieve 3A: Experiments and modeling.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(41), 16015-16024 (2014)
Adsorption of H2O and dimethyl carbonate at high pressure over zeolite 3A in fixed bed column
Industrial & Engineering Chemistry Research, 53.6, 2473-2483 (2014)