フォーム
pellets
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
0.5 wt. % loading
粒径
3.2 mm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI Key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
206199-BULK:
206199-50G:4548174015056
206199-VAR:
206199-250G:4548174015049
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Rh触媒を用いたエタノール水蒸気改質(SR)に関するこれまでの研究について解説いただきました。