形状
powder, reduced, dry
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ruthenium
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
5 wt. % loading
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI Key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
439916-25G:4548173363615
439916-5G:
439916-VAR:
439916-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Rh触媒を用いたエタノール水蒸気改質(SR)に関するこれまでの研究について解説いただきました。