安全性情報
83720
Sigma-Aldrich
ロジウム-活性アルミナ
5% rhodium (Rh) basis
別名:
Rh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
濃度
5% Rh
アプリケーション
アルデヒド、ケトン、芳香族炭素環および複素環構造を含む、不飽和化合物の水素付加のための触媒です。高い立体特異性と低い水素化分解活性をもちます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83720-5G:4548174006481
83720-VAR:
83720-BULK:
83720-1G:4548174006474
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)