Merck
206180
Sigma-Aldrich
ルテニウム-炭素
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading
別名:
Ruthenium on activated carbon, heterogeneous catalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ru
分子量:
101.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ruthenium
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
5 wt. % loading
Matrix
carbon support
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI Key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
ルテニウム-炭素は、高表面積の導電性炭素に担持された触媒性金属ルテニウムの粉末であり、電気触媒として有用です。燃料電池と水の電気分解装置において、ルテニウムベースの電気触媒が研究されています。また、アルデヒド、ケトン、糖、いくつかの芳香族の水素化など、化学的水素化反応にも用いられています。
アプリケーション
炭素上のルテニウム(Ru/C)は、リグノセルロース系バイオマス由来油の高速熱分解の水素化処理のための異種性貴金属触媒として使用できます。Amberlyst耐熱性イオン交換樹脂と組み合わせて、グリセロールから1,2-プロパンジオールへの水素添加分解に使用できます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-heat. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
206180-25G:
206180-VAR:
206180-BULK:
206180-100G:
206180-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Glycerol hydrogenolysis to 1, 2-propanediol catalyzed by a heat-resistant ion-exchange resin combined with Ru/C
Miyazawa T, et al.
Applied Catalysis A: General, 329(23), 30-35 (2007)
Hydrotreatment of fast pyrolysis oil using heterogeneous noble-metal catalysts
Wildschut J, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(23), 10324-10334 (2009)
Cong Wang et al.
JACS Au, 1(9), 1422-1434 (2021-10-05)
Plastics waste has become a major environmental threat, with polyethylene being one of the most produced and hardest to recycle plastics. Hydrogenolysis is potentially the most viable catalytic technology for recycling. Ruthenium (Ru) is one of the most active hydrogenolysis
Svilen P Simeonov et al.
ChemSusChem, 12(12), 2748-2754 (2019-05-06)
A new scalable synthesis of pentane-1,2,5-triol from the furanics platform has been developed. Excellent yields of up to 92 % are obtained under flow conditions by using readily available catalysts from the existing pool. The strategy exploits the highly functionalized Achmatowicz
Louise Bennet et al.
Diabetes research and clinical practice, 105(1), 79-87 (2014-05-21)
We investigated insulin action (insulin sensitivity index, ISI) and insulin secretion (oral disposition indices, DIo) and studied metabolic, demographic and lifestyle-related risk factors for type 2 diabetes and insulin action, in the largest non-European immigrant group to Sweden, immigrants from
資料
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Rh触媒を用いたエタノール水蒸気改質(SR)に関するこれまでの研究について解説いただきました。