Merck
908045
Sigma-Aldrich
ルテニウム-炭素
Evonik Noblyst® P3059 5% Ru
別名:
Ru/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ru
分子量:
101.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
含みます
~50% water
標識化の程度
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES記法
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI Key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Evonik Noblyst® P3059 5% Ru is a ruthenium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of sugars
  • hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
  • partial hydrogenation of aromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
その他情報
Unit weight is of net dry catalyst.
法的情報
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
908045-10G:
908045-BULK:
908045-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.