自己発火温度
>1120 °F
含みます
<3% water
標識化の程度
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
Matrix
calcium carbonate support
SMILES記法
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
InChI Key
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
- 水中Heckカップリングおよびヒドロアリール化
- 還元反応
- 水素化反応
Evonik Noblyst® P8059 5% Pd is a palladium on calcium carbonate catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
- hydrogenation of alkenes and alkynes
その他情報
Unit weight is of net dry catalyst.
法的情報
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908134-VAR:
908134-10G:
908134-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.