Merck
76030
Sigma-Aldrich
パラジウム-炭酸カルシウム
~10% Pd basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
>1120 °F
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
濃度
~10% Pd
SMILES記法
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
InChI Key
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 水中Heckカップリングおよびヒドロアリール化
  • 還元反応
  • 水素化反応
Hydrogenation catalyst
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
76030-VAR:
76030-BULK:
76030-50G:
76030-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)