反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
5 wt. % loading
Matrix
activated carbon support
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
炭素担持白金(5 重量%担持、マトリックス活性化炭素担体)(Pt/C)は、次のようなさまざまな用途で触媒として使用できます。
本製品は、メルクの卓上水素生成器H-Genie Lite(Z744083)と共に使用できます。
- シリコン-炭素結合を有する分子を生産するためのヒドロシリル化反応。
- ダイレクトアルコール燃料電池(DAFC)。
- 水素発生反応(HER)の電極触媒。
- 高分子電解質燃料電池用のナノ触媒の形成。
- アルケン、アルキン、ニトロ基、ケトン、芳香族化合物の水素化
- シクロプロパンの水素化分解
- アルコールの酸化。
本製品は、メルクの卓上水素生成器H-Genie Lite(Z744083)と共に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205931-1G:4548173930770
205931-BULK:
205931-50G:4548173930787
205931-VAR:
205931-10G:4548173930763
この製品を見ている人はこちらもチェック
Soosan Kim et al.
Journal of hazardous materials, 393, 122449-122449 (2020-03-11)
In this study, a method of disposing food waste is introduced via catalytic pyrolysis under CO2 condition. The catalyst and CO2 hindered the generation of condensable compounds, leading to enhancing non-condensable gas generation. However, they did not affect the amount
Soosan Kim et al.
Chemosphere, 248, 126043-126043 (2020-02-03)
A Pt catalyst supported on activated carbon (Pt/AC) was used for an environmentally friendly thermal treatment of food waste under an inert atmosphere (i.e., pyrolysis). This catalyst influenced the amounts of condensable hydrocarbons and noncondensable gases but not that of
Platinum supported on mesoporous carbon as cathode catalyst for direct methanol fuel cells
Bruno MM, et al.
Journal of Power Sources, 278, 458-463 (2015)
Hydrosilylation of alkynes catalyzed by platinum on carbon.
Chauhan M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 645(1), 1-13 (2002)
Soosan Kim et al.
Journal of hazardous materials, 392, 122464-122464 (2020-03-21)
The accumulation of industrial plastic waste in the environment is a global growing concern. Thermochemical process is a preferred method to dispose plastic waste mainly because it can reduce volume of the waste; however, the thermochemical disposal of plastic waste