反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
5 wt. % loading
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
白金-アルミナ(Pt/Al2O3)(負荷量5 重量%、粉末)は、次のようなさまざまな用途で触媒として使用できます。
- クロロベンゼンの水素化脱塩素。
- 酸化、還元、および分解。
- メタノール蒸気改善。
- 炭化水素燃焼。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205974-VAR:
205974-10G:4548173983769
205974-BULK:
205974-50G:4548173983776
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the American Chemical Society, 108, 1716-1716 (1986)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 677-677 (1989)
Kinetics of o-Xylene Combustion over a Pt/Alumina Catalyst
Chemical Engineering & Technology, 35(12), 2147-2154 (2012)
Preparation of Platinum-Supported Alumina Lewis Superacid Catalyst Using a CVD Method
Studies in Surface Science and Catalysis, 90, 257-262 (1994)
Low-temperature hydrodechlorination of chlorobenzenes on platinum-supported alumina catalysts
Applied Catalysis A: General, 250(12), 247-254 (2003)