Merck
206016
Sigma-Aldrich
白金‐アルミナ
greener alternative
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, 3.2 mm, pellets
別名:
Pt/Al2O3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
pellets
品質水準
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
0.5 wt. % loading
粒径
3.2 mm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
白金-アルミナ(Pt/Al2O3)(担持率0.5wt.%、ペレット径3.2mm)は、以下のような各種用途の触媒として使用できます。
  • クロロベンゼン類の水素化脱塩素化
  • 酸化・還元・分解
  • メタノール水蒸気改質
  • 炭化水素燃焼
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
206016-100G:4548173983783
206016-25G:4548173983790
206016-BULK:
206016-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Olah, G. A.; Gupta, B. et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 7097-7097 (1985)
Paquette, L. A.; Miyahara, Y.; Doecke, C. W.
Journal of the American Chemical Society, 108, 1716-1716 (1986)
Fraenkel, G.; Gallucci, J.; Rosenzweig, H. S.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 677-677 (1989)
Libowitz G et al.
Materials Science in Energy Technology null
Platinum on alumina, titania, and magnesia supports for the combustion of methanol in a waste gas with trace amount of ammonia
Hinz A, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 34(2), 161-178 (2001)