Merck
311324
Sigma-Aldrich
白金‐アルミナ
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, -325 mesh, powder
別名:
Pt/Al2O3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
5 wt. % loading
表面積
>250 m2/g
粒径
-325 mesh
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Platinum on alumina (Pt/Al2O3) (5 wt. % loading, -325 mesh, powder) can be used as a catalyst for a variety of applications, such as:
  • in the hydrodechlorination of chlorobenzenes
  • oxidation, reduction, and decomposition
  • in methanol steam reforming
  • hydrocarbon combustion
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
311324-BULK:
311324-10G:4548173984278
311324-VAR:
311324-50G:4548173984285
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Olah, G. A.; Gupta, B. et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 7097-7097 (1985)
Paquette, L. A.; Miyahara, Y.; Doecke, C. W.
Journal of the American Chemical Society, 108, 1716-1716 (1986)
Fraenkel, G.; Gallucci, J.; Rosenzweig, H. S.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 677-677 (1989)
Kinetics of o-Xylene Combustion over a Pt/Alumina Catalyst
Manta CM, et al.
Chemical Engineering & Technology, 35(12), 2147-2154 (2012)
Preparation of Platinum-Supported Alumina Lewis Superacid Catalyst Using a CVD Method
Ayame A, et al.
Studies in Surface Science and Catalysis, 90, 257-262 (1994)