Merck
80980
Sigma-Aldrich
白金-活性炭
greener alternative
hydrogenation catalyst
別名:
Pt/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
hydrogenation catalyst
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Matrix
activated charcoal support
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Platinum on activated carbon (Pt/C) can be used as a catalyst for a variety of applications such as:
  • hydrogenation of D-fructose and D-glucose
  • hydrosilylation reaction for the production of molecules with silicon-carbon bonds
  • direct alcohol fuel cells (DAFCs)
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80980-1G:4548173946177
80980-VAR:
80980-5G:4548173946184
80980-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of thermoreactive polysiloxanes with cyclic fragments in the side chain
Mukbaniani O, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 114(2), 892-900 (2009)
Platinum catalysts supported on activated carbons: I. Preparation and characterization
Rodriguez-Reinoso F, et al.
J. Catal., 99(1), 171-183 (1986)
Preparation of platinum on activated carbon
Van Dam HE, et al.
J. Catal., 131(2), 335-349 (1991)
Hydrogenation of d-fructose over activated charcoal supported platinum catalyst
Ahmed MJ and Kadhum AAH
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 42(1), 114-119 (2011)
Melillo, D. G.; Cvetovich, R. J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 1498-1498 (1986)