安全性情報
84032
Sigma-Aldrich
Ruthenium
5% Ru basis on alumina
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
ルテニウム5%-アルミナ, 5% Ru basis
品質水準
形状
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
濃度
5% Ru
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
84032-VAR:
84032-5G:4548173357287
84032-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)