安全性情報
21334-U
Supelco
Silica Gel
44% H₂SO₄ Coated, pkg of 100 g bulk packing
別名:
硫酸コーティングシリカゲル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.21
product name
44% H2SO4コーティングシリカゲル, pkg of 100 g bulk packing
認証
suitable for EPA 1613
品質水準
形状
solid
包装
pkg of 100 g bulk packing
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
粒径
60-200 mesh
アプリケーション
food and beverages
詳細
主に事前充填した多層シリカゲルカラムに使用される場合のある処理済みシリカゲルは、バルクパッケージで提供されます。これらは、非常に汚染したサンプルのより効率的な洗浄や、サンプルが比較的清浄な場合(例:飲料水)により短いカラムの準備をするという目的で所望のカラムをカスタマイズする際に魅力のあるオプションとなります。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21334-U:4548173116280
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.