認証
suitable for EPA 1613
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
関連するカテゴリー
詳細
前処理に必要なすべてのガラス器具およびコネクタ-が本キットに含まれます。
注:キット以外に必要なものは、「スタンダ-ドタイプ」の場合は多層シリカゲルダイオキシン用カラム(製品番号 28397-U)と2層型カ-ボンリバ-シブルチュ-ブ(28399-U)、「フロリジルタイプ」の場合は活性化済みフロリジル(48924-U)とエンプティマイクロカラム(リバ-シブルチュ-ブ)(28309-U)です。
注:キット以外に必要なものは、「スタンダ-ドタイプ」の場合は多層シリカゲルダイオキシン用カラム(製品番号 28397-U)と2層型カ-ボンリバ-シブルチュ-ブ(28399-U)、「フロリジルタイプ」の場合は活性化済みフロリジル(48924-U)とエンプティマイクロカラム(リバ-シブルチュ-ブ)(28309-U)です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.