安全性情報
BCR614
Polychlorodibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorodibenzofurans (PCDFs) 溶液
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
構成
n-ノナン中の天然および標識PCDDとPCDF同族体の9種類の溶液が、ヘリウムガスの下で密封された茶色のガラスアンプルで提供されます。 アンプルS1~S7には約1 mLの溶液、アンプルS8には約0.5 mLの溶液が入っています。溶液S1~S8は、クロマトグラフ分離システムの性能を検証するための未承認溶液S9とともに、1セットで供給されます。セットは、11個のアンプル(S2とS4~S9が1個ずつ、S1とS3が2個ずつ)で構成されています。
アナリシスノート
For more information please see:
BCR614
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR614-1EA:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1