安全性情報
57085
Supelco
Supelclean LC-アルミナ-B SPEチューブ
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
別名:
Supelclean LC-Alumina-B, 6 mL, 30本入り
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
polypropylene tube
品質水準
組成
bed wt., 2 g
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
マトリックス
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
マトリックス活性基
Alumina phase
粒径
60-325 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
57085:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)