安全性情報
57057
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPEチューブ
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
PE frit
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 1 g
包装
pkg of 30 ea
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
Matrix
magnesium silicate base material
マトリックス活性基
Florisil phase
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
固相抽出装置では、試料の採取と濃縮にガラスバイアル又はガラス管を使用します。吸着剤によっては、SPEチューブを使用した場合などの小さなSPEカートリッジと比べて、多量の脱着が必要になることがあります。
アプリケーション
Supelclean LC-Florisil® SPE Tubeが、表面堆積試料を精製するためのSPEに使用されました。
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
57057:
57057-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Roberto Cassi et al.
Marine pollution bulletin, 56(11), 1943-1948 (2008-09-17)
Due to deleterious effects on non-target organisms, the use of organotin compounds on boat hulls of small vessels (<25 m) has been widely prohibited. The International Maritime Organisation (IMO) resolved that the complete prohibition on organotin compounds acting as biocides
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
関連コンテンツ
固相抽出(SPE:Solid phase extraction)は、クロマトグラフィー分析(例:HPLC、GC、TLC)の事前に迅速かつ選択的にサンプルを調製・精製するために用いる手法です。SPEはサンプルマトリックスの交換、分析対象物の濃縮、および干渉物質や汚染物質の除去に使用されており、データを向上させ、分析カラムを保護します。
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE