Merck
55540
Sigma-Aldrich
4-(ヒドロキシ水銀)安息香酸 ナトリウム塩
≥95.0% (Hg)
別名:
4-(ヒドロキシメルクリオ)安息香酸ナトリウム, p-クロロメルクリ安息香酸, p-ヒドロキシメルクリ安息香酸 ナトリウム塩, PCMB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5HgNaO3
CAS番号:
分子量:
360.69
Beilstein:
6118796
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥95.0% (Hg)
mp
≥300 °C
SMILES記法
[Na+].O[Hg]c1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H5O2.Hg.Na.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
CBELQCYFTSHKPJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-(ヒドロキシ水銀)安息香酸は有機水銀化合物で、ペプチド、タンパク質および他の分子内のスルフヒドリル基との親和による水銀-硫黄を通して反応します。PCMBは、Boyer法に従い、原子吸光法により、さらにG. Castronuovo-Leporeらによるストップフロー測定によって、タンパク質におけるスルフヒドリル基の測定に使用できる可能性があります。 シトクロムCオキシダーゼなどの酵素の活性部位を探索するなど、特定の用途に使用できる可能性があります。 4-(ヒドロキシ水銀)安息香酸は、初期の文献では誤ってp-クロロ水銀安息香酸(PCMB)と表記されていることがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55540-VAR:
55540-25G:4548173219165
55540-5G:4548173219172
55540-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Emilia Bramanti et al.
Clinical chemistry, 51(6), 1007-1013 (2005-04-23)
We developed a sensitive, specific method for the low-molecular-mass thiols cysteine, cysteinylglycine, glutathione, and homocysteine and validated the method for measurement of glutathione in blood. The technique was based on reversed-phase chromatography (RPC) coupled on line with cold vapor generation
Cristian Follmer et al.
European journal of biochemistry, 271(7), 1357-1363 (2004-03-20)
In this work we compared two plant ureases, jackbean urease (JBU) and embryo-specific soybean urease (SBU) and a bacterial (Bacillus pasteurii) urease, for kinetic parameters and other biological properties described recently for ureases that are independent of the ureolytic activity.
Mark D P Willcox et al.
Optometry and vision science : official publication of the American Academy of Optometry, 87(11), 839-846 (2010-09-08)
The purpose of this study was to investigate the effect of lens care products on short-term subjective and physiological performance silicone hydrogel lenses. Ten subjects wore either lotrafilcon B or galyfilcon A silicone hydrogel contact lenses soaked in a lens
Yulan Rao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(3), 1462-1468 (2010-01-13)
A liquid chromatography method with mass spectrometric detection has been developed for the simultaneous determination of six thiols in the sulfur metabolic pathway, including cysteine (Cys), homocysteine (HCys), glutathione (GSH), cysteinyl-glycine (Cys-Gly), gamma-glutamyl-cysteine (Glu-Cys), and S-adenosyl-homocysteine (AdoHcy). Tris(2-carboxyethyl)phosphine (TCEP) was
Determination of protein thiol groups by atomic absorption spectrometry.
M Suzuki et al.
Analytical biochemistry, 32(1), 106-117 (1969-10-15)