Merck
T1502
Sigma-Aldrich
トリエタノールアミン 塩酸塩
≥99.5% (titration)
別名:
2,2′,2″-ニトリロトリエタノール 塩酸塩, トリス(2-ヒドロキシエチル)アミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)3N · HCl
CAS番号:
分子量:
185.65
Beilstein:
3909940
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99.5% (titration)
形状
crystalline powder
有効pH範囲
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
mp
177-179 °C (lit.)
溶解性
water: 0.333 g/mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
Cl.OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
InChI Key
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリエタノールアミン(TEA)は、エタノールアミンファミリーに属します。アミンとアルコールの両方の特性を有します。酸性バッファーにTEAを添加すると、フッ化物選択的電極を用いた無機オルトリン酸塩中のフッ化物の測定を行いやすくなります。
アプリケーション
トリエタノールアミン塩酸塩は、次の用途で使用されています。
  • トリエタノールアミンバッファーの調製に。
  • 消化した切片のすすぎ、ならびにin situハイブリダイゼーションの準備に。
  • TA補完溶血バッファー(TA-CHB)の調製に用いる溶液Aの成分として。
生物化学的/生理学的作用
トリエタノールアミン塩酸塩は、表面活性剤またはpH調製剤として機能します。また、化粧品およびいくつかの局所薬に乳化剤として使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1502-1KG:
T1502-100G:
T1502-250G:
T1502-500G:
T1502-VAR:
T1502-BULK-PC:
T1502-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toxicology of mono-, di-, and triethanolamine
Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 1-86 (1997)
Optimal conditions for the kinetic assay of serum glutamate dehydrogenase activity at 37? C
Ellis G and Goldberg DM
Clinical Chemistry, 18(6), 523-527 (1972)
allergic Contact Dermatitis to Triethanolamine in a Child
Milanesi N, et al.
Pediatric Dermatology, 32(3), e112-e113 (2015)
Safety assessment of triethanolamine and triethanolamine-containing ingredients as used in cosmetics
Fiume M, et al.
International Journal of Toxicology, 32(3\_suppl), 59S-83S (2013)
Gender difference in hypothalamic-pituitary-adrenal axis response to alcohol in the rat: activational role of gonadal steroids
Ogilvie KM and Rivier C
Brain Research, 766(1-2), 19-28 (1997)
プロトコル
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.
関連コンテンツ
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.