由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
形状
ammonium sulfate suspension
比活性
≥550 units/mg protein (biuret)
分子量
128 kDa
保管条件
(Tightly closed)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
その他の活性
creatine phosphokinase, glutathione reductase, myokinase, NADH oxidase, NADPH oxidase, phosphoglucomutase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, hexokinase ≤0.01%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
研究分野:細胞シグナリング
アプリケーション
- 発達中のトウモロコシ胚乳におけるケトース還元酵素活性の測定
- 冠動脈心疾患患者由来の血清中におけるマンノースレベルの測定
- 超音波処理による細胞溶解を測定するための細胞外高分子物質(EPS)に対する活性の測定
- 培養ヒト筋肉衛星細胞におけるグルコース取り込みの測定
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
その他情報
For example, lot 0000114274
Units per mg Protein = 846
Mg Protein per mL - 9
Units per mL = 7614
G8404-1000U = approx 132 ul
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
G8404-10KU-PW:
G8404-200UN-PW:
G8404-2KU:
G8404-500UN:
G8404-200UN:
G8404-1KU:
G8404-10KU:
G8404-1KU-PW:
G8404-VAR:
G8404-100UN:
G8404-BULK:
G8404-2KU-PW:
G8404-5KU:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法
プロトコル
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.