由来生物
bakers yeast
品質水準
タイプ
Type VII
形状
ammonium sulfate suspension
比活性
≥200 units/mg protein
分子量
128 kDa
テクニック
cell based assay: suitable
溶解性
water: soluble
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7877-5KU:
G7877-VAR:
G7877-150UN:
G7877-500UN:
G7877-1KU:
G7877-BULK:
G7877-2KU:
G7877-250UN:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法
プロトコル
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.