由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
品質水準
タイプ
Type XXIV
フォーム
lyophilized powder
比活性
>= 550 units/mg protein (biuret)
分子量
128 kDa
組成
Protein, 15-40% biuret
アプリケーション
agriculture
その他の活性
6-Phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase, NADH oxidase and NADPH oxidase ≤0.005%
PGI ≤0.01%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5885-2KU:
G5885-1KU:
G5885-BULK:
G5885-200UN-PW:
G5885-10KU-PW:
G5885-1KU-PW:
G5885-200UN:
G5885-2KU-PW:
G5885-10KU:
G5885-100UN:
G5885-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.