由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
品質水準
形状
solution
suspension
比活性
~550 units/mg protein (At 25 °C (650 U/mg at 30 °C) with glucose-6-P and NAD as the substrates.)
分子量
dimer 110 kDa
包装
pkg of 1 mL (1,000 U)
メーカー/製品名
Roche
濃度
≥0.1-1.0 % (w/w)
テクニック
activity assay: suitable
色
white
最適pH
7.0-8.5(maximal activity at 7.8)
溶解性
water: miscible
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
6-PGDH <0.001%
CK <0.001%
GR <0.01%
HK <0.05%
NADH oxidase <0.02%
PGI <0.01%
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
グルコース-6-リン酸脱水素酵素(G6PD)は、ペントースを生成する触媒として作用する普遍的に存在する酵素です。また、さまざまな生合成および解毒反応に用いられるNADPHも生成します。G6PDは、主要なグルコース代謝経路となる解糖系の代替手段を提供することがあります。また、X染色体上のDNAマーカーとしての用途もあります。1
特異性
特異性:pH 7.8、25°Cの場合:Leuconostocから得られたG6P-DH (LG6PDH)は、D-グルコース-6-リン酸に対して高い特異性を示します〔Km = 36 μM(補酵素としてNADPを用いる場合) 64 μM(補酵素としてNADを用いる場合)〕が、NADP(Km = 7.4 μM、相対反応率1.0)、またはNAD(Km = 115 μM、相対反応率1.8)のいずれかを補酵素として使用します。
LG6P-DHは、フルクトース-6-リン酸、フルクトース-1,6-二リン酸、グルコース-1-リン酸またはリボース-1-リン酸とは反応しません。 LG6P-DGは、NADPとともに2-デオキシ-グルコース-6-リン酸を酸化しますが、補酵素としてNADでは反応しません。 D-グルコースと緩徐に反応することがあります。
熱による不活性化: 硫酸アンモニウムの懸濁液中では、50℃以下の温度で10分間加熱しても不活性化されません。 60°Cを超える温度では、酵素は急速に失活します。
LG6P-DHは、フルクトース-6-リン酸、フルクトース-1,6-二リン酸、グルコース-1-リン酸またはリボース-1-リン酸とは反応しません。 LG6P-DGは、NADPとともに2-デオキシ-グルコース-6-リン酸を酸化しますが、補酵素としてNADでは反応しません。 D-グルコースと緩徐に反応することがあります。
熱による不活性化: 硫酸アンモニウムの懸濁液中では、50℃以下の温度で10分間加熱しても不活性化されません。 60°Cを超える温度では、酵素は急速に失活します。
アプリケーション
NADPHの補助因子再循環システムの構成要素。
グリコーゲンのC6位のリン酸化を酵素的に検出するために使用されます。
品質
不純物:<0.001% CK、<0.01% GRおよびPGI、<0.02% NADHオキシダーゼ、<0.05% HK、<0.001% 6-PGDH
単位の定義
単位変換:1単位(U)[+25°C] ≈ 1.18 U [+30°C] ≈ 1.45 U [+37°C]、すべて補酵素としてNADを使用
単位の定義:1単位(U)のLG6P-DHは、25°CおよびpH 7.8で1分間に1 molのグルコース-6-リン酸を酸化し、1 molのNADを還元します。
単位の定義:1単位(U)のLG6P-DHは、25°CおよびpH 7.8で1分間に1 molのグルコース-6-リン酸を酸化し、1 molのNADを還元します。
物理的形状
pH約6の3.2 M硫酸アンモニウム溶液1 mL中に1000 Uが含まれます。
調製ノート
活性化剤:HCO3- (≤0.3 M)わずかに活性化します。
アナリシスノート
精製酵素の吸光度: 1.15(1 mg酵素/mL、280.5 nm)
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Assessing Protein Synthesis and Degradation Rates in Arabidopsis thaliana Using Amino Acid Analysis.
Current protocols, 1(5), e114-e114 (2021-05-18)
Plants continually synthesize and degrade proteins, for example, to adjust protein content during development or during adaptation to new environments. In order to estimate global protein synthesis and degradation rates in plants, we developed a relatively simple and inexpensive method
Biomedicines, 9(9) (2021-09-29)
Nuclear factor erythroid-2 related factor-2 (Nrf2) is an oxidative stress-response transcriptional activator that promotes carcinogenesis through metabolic reprogramming, tumor promoting inflammation, and therapeutic resistance. However, the extension of Nrf2 expression and its involvement in regulation of breast cancer (BC) responses
The Journal of biological chemistry, 290(2), 841-850 (2014-11-25)
Glycogen is a branched polymer of glucose that acts as an energy reserve in many cell types. Glycogen contains trace amounts of covalent phosphate, in the range of 1 phosphate per 500-2000 glucose residues depending on the source. The function