Merck
G6PDHII-RO
Roche
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6P-DH)
grade II, from yeast
別名:
G6P-DH, グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
yeast
品質水準
フォーム
suspension
比活性
~140 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate; standardized with BSA.)
包装
pkg of 2 mL (10127671001 [5 mg/mL])
pkg of 5 mL (10737232001 [5 mg/mL])
メーカー/製品名
Roche
最適pH
9.2
pH範囲
5-11
輸送温度
wet ice
詳細
グルコース-6-リン酸脱水素酵素(G6PD)は、ペントースを生成する際の触媒として作用する普遍的に存在する酵素です。また、さまざまな生合成および解毒反応用のNADPHも生成します。 G6PDは、グルコース代謝の主要経路である解糖系の代替となることがあります。また、X染色体上のDNAマーカーとしての用途もあります。
アプリケーション
グリコーゲンのC6位のリン酸化を酵素的に検出するために使用されます。
グルコース-6-リン酸脱水素酵素(G6P-DH)は、NADPHの補因子リサイクルシステムの構成要素です。追加試薬グルコース-6-リン酸。
品質
不純物:<0.001% CK、<0.05% GR、HK、6-PGDHおよびPGluM、<0.002% PGI、<0.002% PGI
物理的形状
3.2 M硫酸アンモニウム溶液中懸濁液、pH約6.0
調製ノート
アクチベーター:Mg2+(5~10 mM)
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna A DePaoli-Roach et al.
The Journal of biological chemistry, 290(2), 841-850 (2014-11-25)
Glycogen is a branched polymer of glucose that acts as an energy reserve in many cell types. Glycogen contains trace amounts of covalent phosphate, in the range of 1 phosphate per 500-2000 glucose residues depending on the source. The function