Merck
GDH-RO
Roche
グリセロール-3-リン酸脱水素酵素(GDH)
from rabbit muscle
別名:
GDH, グリセロール-3-リン酸デヒドロゲナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
rabbit muscle
品質水準
形状
suspension
比活性
170 U/mg (Approximately 170 U/mg at +25°C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
~170 units/mg protein (At 25 °C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
包装
pkg of 1 mL (10127752001 [10 mg])
pkg of 10 mL (10127779001 [100 mg])
メーカー/製品名
Roche
最適pH
8.0-8.5
保管温度
2-8°C
詳細
グリセロール-3-リン酸脱水素酵素はNADHに依存するサイトゾル酵素です。触媒酵素として使用できます。浸透圧ストレスを印加するとより大きな活性を示します。
特異性
加熱不活性化:GDHは65 °C以上の温度で急速に活性を失います。
品質
汚染物質: <0.001%アルドラーゼとGAP-DH、それぞれ <0.01% LDHおよびTIM
単位の定義
単位変換:1単位(+25 °C)= 2単位(+37 °C)。Biochemica Information, 87
調製ノート
アクチベーター:EDTA
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
J Albertyn et al.
Molecular and cellular biology, 14(6), 4135-4144 (1994-06-01)
The yeast Saccharomyces cerevisiae responds to osmotic stress, i.e., an increase in osmolarity of the growth medium, by enhanced production and intracellular accumulation of glycerol as a compatible solute. We have cloned a gene encoding the key enzyme of glycerol