Merck
P3397
Sigma-Aldrich
ホスホグルコムターゼ ウサギ筋肉由来
ammonium sulfate suspension, ≥100 units/mg protein
別名:
PGM, α-D-グルコース-1,6-ビスホスファターゼ, α-D-グルコース-1-リン酸ホスホトランスフェラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
rabbit muscle
品質水準
詳細
ammonium sulfate suspension, >=100 units/mg protein
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
≥100 units/mg protein
保管条件
(Tightly closed)
テクニック
activity assay: suitable
white to light yellow
その他の活性
lactic dehydrogenase ≤0.5%
phosphoglucose isomerase ≤0.01%
pyruvate kinase ≤0.05%
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究分野:細胞シグナリング
ホスホグルコムターゼ(PGM)は保存酵素であり、動物、植物、微生物に豊富に含まれています。ほぼすべての組織に分布しています。
アプリケーション
ホスホグルコムターゼは、次の用途で使用されています:
  • ヒトにおける糖新生およびホスホグルコムターゼ欠乏の研究
  • 代謝制御を調べるためのホスホグルコムターゼアッセイ
  • 形質転換BL21(DE3)C43細胞におけるグリコーゲン代謝と密接に関連する酵素を調べるためのアッセイA
  • スクロース合成酵素(SuSy)およびADPグルコースピロホスホリラーゼ(AGPase)のアッセイ(3)
  • スクロースと無機リン酸(Pi)からグルコース-1-リン酸を定量するためにニコチンナミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP+)の還元をカップリングするための酵素活性アッセイ
生物化学的/生理学的作用
ホスホグルコムターゼ(PGM)酵素は、解糖と糖新生において不可欠な役割を果たしています。.昆虫ではグリコーゲンとトレハロースの代謝に関与しています。PGMは、植物や一部の微生物の発生に関与しています。グルコース-6-リン酸は重要な中心的代謝産物であるため、タンパク質、脂質、核酸の代謝に不可欠で、植物の発生にとって極めて重要です。PGMは、グルコース-6-リン酸(G-6-P)およびグルコース-1-リン酸(G-1-P)の相互変換を触媒します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、30°C、1分間に、1.0 μmolのα-D-グルコース1-リン酸をα-Dグルコース6-リン酸に変換する酵素量です。
物理的形状
0.01%EDTAを含有する3.2 Mの(NH4)2SO4との結晶性懸濁液(pH 6.0)
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P3397-200UN:
P3397-2.5KU:
P3397-500UN:
P3397-VAR:
P3397-1KU:
P3397-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nora Alonso-Casajús et al.
Journal of bacteriology, 188(14), 5266-5272 (2006-07-04)
To understand the biological function of bacterial glycogen phosphorylase (GlgP), we have produced and characterized Escherichia coli cells with null or altered glgP expression. glgP deletion mutants (DeltaglgP) totally lacked glycogen phosphorylase activity, indicating that all the enzymatic activity is
H Sugie et al.
Neurology, 38(4), 602-605 (1988-04-01)
We report a 5-month-old boy with recurrent vomiting, lethargy, and poor weight gain. He had profound metabolic acidosis and nonketotic dicarboxylic aciduria. The serum and muscle carnitine levels were significantly low (60% and 10% of the control means, respectively), suggesting
Phosphoglucomutase; mechanism of action.
V JAGANNATHAN et al.
The Journal of biological chemistry, 179(2), 569-575 (1949-06-01)
Molecular cloning of a gene encoding the sucrose phosphorylase from Leuconostoc mesenteroides B-1149 and the expression in Escherichia coli
Lee Ha J, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 39, 612-620 (2006)
M B Dworkin et al.
The Journal of biological chemistry, 262(35), 17038-17045 (1987-12-15)
When 32P-labeled phosphoenolpyruvate is injected into Xenopus laevis oocytes, a 50-60-kDa protein of subunit size Mr 29,000 is rapidly labeled, followed by a second (monomeric) protein of 66 kDa concomitant with the loss of label from the first protein. We
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法