Merck
P1261
Sigma-Aldrich
ホスホリラーゼa ウサギ筋肉由来
lyophilized powder, 20-30 units/mg protein
別名:
1,4-α-D-グルカン:オルトリン酸 α-D-グルコシルトランスフェラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
rabbit muscle
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
20-30 units/mg protein
精製方法
2× crystallization
組成
Protein, 30-60% E1%/280
その他の活性
AMP-phosphatase, ATP-phosphatase, debrancher enzyme and phosphorylase phosphatase ≤0.1%
phosphoglucomutase ≤0.25%
phosphorylase b ≤30%
保管温度
−20°C
詳細
ホスホリラーゼAは、グリコーゲンとオルトリン酸(Pi)をグルコース-1-リン酸(G-1-P)に変換するグリコーゲンホスホリラーゼの活性型です。
アプリケーション
ウサギの筋肉から得られたホスホリラーゼaは、限界デキストリンの調製のためにグリコーゲンと混合して使用されます。 また、ホスホリラーゼ活性のオリゴ糖マイクロアレイ分析でアレイをプローブ化するために使用されます。
ウサギの筋肉から得られたホスホリラーゼは、オレアノール酸の分子機構を評価する研究で使用されます。また、32P-ATPの存在下で、変換酵素によりホスホリラーゼBからAへの変換を調べるための研究でも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ホスホリラーゼAは、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニロール、ポリ臭化ビフェニルなどの化合物によって阻害されます。
ホスホリラーゼはグリコーゲン分解に関与します。ホスホリラーゼの欠乏は、肝腫大を伴ういくつかの糖原病につながります。
二量体のホスホリラ-ゼbは、ホスホリラ-ゼキナ-ゼの作用により、より活性の高い四量体のホスホリラ-ゼaに変換されます。
単位の定義
1ユニットは、ホスホグルコムターゼ、NADP、グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼを含む反応系で、pH 6.8、30°C、1分間で、グリコーゲンとオルトリン酸から1.0 μmolのα-D-グルコース1-リン酸を生成する酵素量です。(1 μmolユニットは約45 Coriユニットに相当します。)
物理的形状
凍結乾燥品(β-グリセロリン酸およびEDTA含有)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1261-25MG:
P1261-10MG:
P1261-BULK:
P1261-2MG:
P1261-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ian J Tetlow et al.
The Plant cell, 16(3), 694-708 (2004-02-20)
Protein phosphorylation in amyloplasts and chloroplasts of Triticum aestivum (wheat) was investigated after the incubation of intact plastids with gamma-(32)P-ATP. Among the soluble phosphoproteins detected in plastids, three forms of starch branching enzyme (SBE) were phosphorylated in amyloplasts (SBEI, SBEIIa
Glycogen Phosphorylase Structures and Function
Fletterick, R. and S. Sprang
Accounts of Chemical Research, 15, 361-369 (1982)
R C Mead et al.
Biochimica et biophysica acta, 701(2), 173-179 (1982-02-18)
Polychlorinated biphenyls, polychlorinated biphenylols and polybrominated biphenyls inhibited both rabbit muscle phosphorylase a and phosphorylase b (1,4-alpha-D-glucan:orthophosphate alpha-d-glucosyltransferase, EC 2.4.1.1). The degree of inhibition was dependent upon the relative hydrophobicity of the compounds and steric hinderance. 2,4,5,2',4',5'-Hexabromobiphenyl and Firemaster BP-6
Hypoglycemia in the toddler and child
Pediatric Endocrinology, Diabetes, and Metabolism, 920-955 (2014)
Activity of porcine muscle glycogen debranching enzyme in relation to pH and temperature
Kyla-Puhju M, et al.
Meat Science, 69(1), 143-149 (2005)