由来生物
rabbit muscle
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥20 units/mg protein
分子量
97,200 Da by calculation
精製方法
2× crystallization
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
不純物
~0.01 μmol/mg protein 5′-AMP (This low level will not interfere with phosphorylase and phosphorylase kinase assays.)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
phosphoglucomutase ≤1.0%
phosphorylase a ≤10%
phosphorylase kinase ≤0.5%
phosphorylase phosphatase, debrancher enzyme, AMPase and ATPase ≤0.1%
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリコーゲンホスホリラーゼ(PG)は、特殊化された複雑なアロステリック酵素であり、進化を通して保存された遺伝子配列を持ちます。ヒトにおいて、GPには、筋肉GP(mGP)、肝臓GP(lGP)、および脳GP(bGP)という3種類のアイソザイムのファミリーがあります。
アプリケーション
- メチルアミンデヒドロゲナーゼサブユニットの分子量を研究する際のセファロースC1-6Bカラムのキャリブレーション電荷低減バッファー中で過電荷試薬を使用して生成させたホスホリラーゼBイオンのイオン移動度質量分析による研究
- ホスホリラーゼキナーゼおよび[32P] ATPを使用したp32標識ホスホリラーゼAの調製
- ホスホリラーゼホスファターゼアッセイ
- 酵素アッセイにおいて、活性測定のための反応系が適切であることを確認するためのポジティブコントロールとして
生物化学的/生理学的作用
包装
単位の定義
物理的形状
抗体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6635-10MG:
P6635-5MG:
P6635-BULK:
P6635-100MG:
P6635-RSAMPLE:
P6635-25MG:
P6635-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)