詳細
ホスホリラーゼbはダイマーであり、通常、骨格筋中に不活性な形で存在します。活性のある弛緩状態(R)と活性の弱い緊張状態(T)の間に平衡が存在します。ホスホリラーゼbはT状態になりやすい傾向があります。本酵素は、N末端ドメイン、グリコーゲン結合ドメイン、およびC末端ドメインという3つのドメインを有します。
アプリケーション
ウサギの筋肉から得られたホスホリラーゼbは、ケラチナーゼ、 およびストレス70タンパク質に対する分子量マーカーとして12%ポリアクリルアミドゲルで使用されています。
ウサギの筋肉から得られたホスホリラーゼbは、マーカーとしてSDS-PAGEで使用されます。 ホスホリラーゼbは、SDS-PAGE分子量標準として化学的架橋の研究時に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4649-PH:
P4649-BULK:
P4649-1VL-KC:
P4649-VAR:
P4373-100UL-PW:
P4649PROC:
P4649-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of biological chemistry, 275(45), 34946-34953 (2000-08-17)
The envelope glycoprotein, gp160, of simian immunodeficiency virus (SIV) shares approximately 25% sequence identity with gp160 from the human immunodeficiency virus, type I, indicating a close structural similarity. As a result of binding to cell surface CD4 and co-receptor (e.g.
Crystallographic studies on the activity of glycogen phosphorylase b
Nature, 274(5670), 433-433 (1978)
Stress-70 proteins in marine mussel Mytilus galloprovincialis as biomarkers of environmental pollution: a field study
Environment International, 30(7), 873-882 (2004)
Signal Transduction and Protein Phosphorylation (2012)
Characterization of alkaline keratinase of Bacillus licheniformis strain HK-1 from poultry waste
Annales de Microbiologie, 54(2), 201-211 (2004)