Merck
S0937
Sigma-Aldrich
スクロースホスホリラーゼ from Leuconostoc mesenteroides
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥45 units/mg solid
別名:
SPase, disaccharide glucosyltransferase, sucrose glucosyltransferase, スクロース:オルトホスファート α-D-グルコシトランスフェラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥45 units/mg solid
分子量
56 kDa by SDS-PAGE
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
研究領域:細胞シグナル伝達
Sucrose Phosphorylaseは、glycoside hydrolaseの一つであり、GH13ファミリーの一員です。グルコースアノマー炭素結合部位およびグルコシド結合部位を有する4つのドメインで構成されています。活性部位残基には、Asp192およびGlu232が含まれます。主にビフィズス菌および乳酸菌によって産生されます。交差架橋スクロースホスホリラーゼ集合体は、熱安定性であり、グリコシル化の工業用触媒に使用されます。
アプリケーション
Sucrose Phosphorylaseは以下の用途に使用できます:
  • 安定、無臭、粉末のfuranone glucosideの酵素合成の評価。
  • カルボン酸化合物との新規糖転移反応の検討。
  • コムギおよびsucrose hydrogen生産におけるスクロース定量。
スクロースホスホリラーゼは、コムギにおけるスクロース測定およびスクロース水素産生に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Sucrose Phosphorylaseは、sucrose (α-D-glucopyranosyl-1,2-β-D-fructofuranoside)およびリン酸塩からD-フルクトースおよびα-D-glucose 1-phosphateへの可逆的変換を触媒します。 この反応は、スクロース代謝を介して重要なグルコース成分を生成するうえで重要な役割を果たします(1)。
単位の定義
1 unitは、pH 7.6、25°C、1分間で、スクロースから1.0 μmoleのD-フルクトースを生成し、これに対応してNADPをNADPHに還元します。
物理的形状
安定剤としてショ糖を含有します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
S0937-BULK:
S0937-VAR:
S0937-1000UN:
S0937-250UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cloning and expression of the sucrose phosphorylase gene in Bacillus subtilis and synthesis of kojibiose using the recombinant enzyme
WangM, et al
Microbial cell factories, 17(1), 23-23 (2018)
Thornthan Sawangwan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(20), 4267-4270 (2009-10-02)
Regioselective glucosylation of R-glycerate catalysed by sucrose phosphorylase in the presence of sucrose as the donor substrate provided the natural compatible solute (R)-2-O-alpha-D-glucopyranosyl glycerate with complete regioselectivity in an optimised synthetic yield of 90% R-glycerate converted and a concentration of
A Kasperowicz et al.
Journal of applied microbiology, 107(3), 812-820 (2009-03-27)
To verify the taxonomic affiliation of bacterium Butyrivibrio fibrisolvens strain A from our collection and to characterize its enzyme(s) responsible for digestion of sucrose. Comparison of the 16S rRNA gene of the bacterium with GenBank showed over 99% sequence identity
Mario Mueller et al.
FEBS letters, 581(20), 3814-3818 (2007-07-31)
Site-directed mutagenesis was used to examine the specificity of Leuconostoc mesenteroides sucrose phosphorylase for utilization of fructose and phosphate as leaving group/nucleophile of the reaction. The largest catalytic defect in Arg(137)-->Ala (approximately 60-fold) and Tyr(340)-->Ala (approximately 2500-fold) concerned phosphate dependent
Jin-Ha Lee et al.
Biotechnology letters, 30(4), 749-754 (2007-11-27)
The gene encoding sucrose phosphorylase (742sp) in Leuconostoc mesenteroides NRRL B-742 was cloned and expressed in Escherichia coli. The nucleotide sequence of the transformed 742sp comprised an ORF of 1,458 bp giving a protein with calculated molecular mass of 55.3