Merck
P5147
Sigma-Aldrich
プロテアーゼ Streptomyces griseus由来
Type XIV, ≥3.5 units/mg solid, powder
別名:
アクチナーゼE, プロナーゼE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
由来生物
Streptomyces griseus
品質水準
タイプ
Type XIV
フォーム
powder
比活性
≥3.5 units/mg solid
溶解性
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble 0.2 mg/mL at 37 °C, clear, colorless to tan
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特異性
細胞外セリンプロテア-ゼを含む3種類以上のプロテア-ゼ活性の混合物です。セリンプロテア-ゼは通常、広範な基質に対して特異性を示します。この特異性は、分子内の1個のAsp残基、1個のHis残基、1個のSer残基で構成される活性部位によるものと考えられています。 この酵素は、グルタミン酸またはアスパラギン酸のカルボキシル基側にあるペプチド結合を選択的に加水分解します。
アプリケーション
Streptomyces griseus(ストレプトマイセス生産菌)からの各種プロテアーゼは以下の用途に使用されています:
  • 髄核(NP)組織の消化
  • ワンスポット不斉マンニッヒ反応の触媒
  • デンプンの除タンパク
  • 細胞解離のための脳スライスの消化。
Sigma の本酵素は、アンチトロンビン-ヘパリン複合体の消化および解析に使用されています。また、酵素耐性デンプンの分離にも使用されています。
プロテアーゼは、ペプチド結合の加水分解によるタンパク質の分解に使用される酵素です。 プロテアーゼは、プロテアーゼ阻害剤や熱失活動力学を研究するための、タンパク質の分解に使用されます。 プロテアーゼは、インキュベーションにおける核酸の分離に使用されます。 Streptomyces griseus 由来プロテアーゼは、テトラペプチドアルデヒドとセリンプロテアーゼによって形成される結合複合体の結晶学的および動力学的研究に使用されています
プロテアーゼは、通常、0.2%ドデシル硫酸ナトリウムと 10 mM EDTA 存在下、0.5 ~ 3 時間のインキュベーションで、核酸の分離に使用されます。
本酵素は、既知のアルカリ性プロテアーゼに比べて、より高いpH領域でより高い活性を示し、0.2 NのNaOH溶液においてもタンパク質分解活性を示します。本酵素は、不溶性タンパク質の分解や、タンパク質構造の研究に有用です。
生物化学的/生理学的作用
プロテアーゼは、ペプチド結合の加水分解によってタンパク質を分解します。 プロテアーゼは、フッ化フェニルメチルスルホニル(PMSF)やジイソプロピルフルオロホスフェートなどのセリン活性部位阻害剤によって不活化されます。 Streptomyces griseus 由来プロテアーゼは、細胞外セリンプロテアーゼを含む少なくとも 3 つのプロテアーゼ活性の混合物です。セリンプロテアーゼは幅広い基質特異性を示し、1 つの Asp、1 つの His、1 つの Ser 残基で構成される分子内の活性部位によって、作用することが知られています。本酵素は、グルタミン酸またはアスパラギン酸のカルボキシル基側のペプチド結合を特異的に加水分解します。
本製品は、3 つ以上のカゼイン分解性活性成分と 1 つのアミノペプチダーゼ活性成分の混合物です。カゼイン分解性の酵素は、Streptomyces griseus プロテアーゼ A、Streptomyces griseus プロテアーゼ B および Streptomyces griseus トリプシンと命名されています。本製品は、タンパク質の広範な、または完全な分解が必要な場合に使用されることがあります。本プロテアーゼ混合物は、極めて非特異的であり、カゼインを 70%以上のモノアミノ酸含量にまで消化します。
特徴および利点
  • pH 8.8 でピーク活性を持ち、pH 5.0 ~ 9.0 で極めて安定
  • 多くの DNA および RNA 分離バッファーに適合
  • 幅広い基質特異性
品質
酢酸カルシウムを含んでいます。
物性
80°Cを越える温度で15~20分間加熱すると完全に不活化されます。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、37°C、1分間に、カゼインを加水分解して、1.0 μmol(181 μg)のチロシンに相当する呈色を生ずる酵素量です(Folin-Ciocalteu試薬で発色)。
調製ノート
S. griseusの培養ブロスから回収しています。
関連製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5147-100MG:
P5147-5G:
P5147-BULK:
P5147-1G:
P5147-1G-C:
P5147-5G-C:
P5147-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simone Valentin Hansen et al.
PloS one, 13(10), e0205461-e0205461 (2018-10-12)
Drosophila DNA replication-related element binding factor (DREF) is a transcription regulatory factor that binds the promoters of many genes involved in replication and cell proliferation and is required for normal cell cycle progression. Human DREF/zinc finger BED domain-containing protein 1
Enzyme-resistant starch. I. Quantitative and qualitative influence of incubation time and temperature of autoclaved starch on resistant starch formation
Eerlingen RC, et al.
Cereal Chem., 70(3), 339-344 (1993)
Changes of AMPA receptor properties in the neocortex and hippocampus following pilocarpine-induced status epilepticus in rats
Malkin SL, et al.
Neuroscience, 327, 146-155 (2016)
G D Brayer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 76(1), 96-100 (1979-01-01)
X-ray crystallographic data show that a specific tetrapeptide aldehyde inhibitor (N-acetylprolylalanylprolylphenylalaninal) forms a stable, covalent, tetrahedral addition complex with the serine protease, SGPA, from Streptomyces griseus. Earlier proposals, based on kinetic measurements, for the covalent nature of such linkages are
Protease-catalysed direct asymmetric Mannich reaction in organic solvent
Xue Y, et al.
Scientific reports, 2, 761-761 (2012)