Merck
D8428
Sigma-Aldrich
デコリン ウシ関節軟骨由来
salt-free, lyophilized powder
別名:
Decorin protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
由来生物
bovine articular cartilage
品質水準
フォーム
salt-free, lyophilized powder
分子量
~100 kDa
包装
glass bottle of 0.5 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
PBS: ≥2.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
cow ... DCN(280760)
詳細
ウシ関節軟骨由来のデコリンは、スモールロイシンリッチリピートプロテオグリカンおよびタンパク質(SLRP)ファミリーに属するプロテオグリカンです。デコリンは、ほとんど全ての組織に存在しています。 2つのシステインリッチ領域が隣接した、ロイシンリッチリピート(LRR)からなるコアタンパク質を持っています。
デコリンは、1本のコンドロイチン硫酸/デルマタン硫酸グリコサミノグリカン鎖が40 kDaのコアタンパク質に結合した小型プロテオグリカンです。主に関節軟骨の細胞外マトリックスにみられます。デコリンは、そのコアタンパク質を介してI型、II型コラーゲンと相互作用し、原線維形成を遅延させます。デコリンは、フィブロネクチン、トロンボスポンジンおよびTGF-βのアイソフォーム、EGF受容体とも相互作用します。
アプリケーション
ウシ関節軟骨由来のデコリンは、固相結合アッセイ(ELISA)、結合アッセイ、結合阻害アッセイ、寄生虫結合アッセイ、スキャフォールド作成、水晶振動子マイクロバランスアッセイ、CSA(コンドロイチン硫酸A)の結合阻害アッセイそして糖鎖および糖鎖ビオチン化に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
デコリンは、原繊維形成において、コラーゲンの適切な集合をガイドする重要な役割を担っています。 デコリンの欠損は、組織構造や機能の変化を引き起こします。EGFやTGF-βなどの成長因子を制御します。デコリンは、原繊維の繊維への凝集や、重合化タイプIコラーゲンの無細胞構築における原繊維形成を阻害します。
その他情報
デコリンは約 100 kDa のプロテオグリカンで、40 kDa のコアタンパク質と、1 本のコンドロイチンまたはデルマタン硫酸グリコサミノグリカン鎖から構成されています。凍結乾燥前の 0.2 μm 濾過溶液から。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D8428-VAR:
D8428-BULK:
D8428-.5MG-PW:
D8428-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Caroline Pehrson et al.
Vaccine, 35(4), 610-618 (2016-12-26)
Malaria in pregnancy is associated with significant morbidity in pregnant women and their offspring. Plasmodium falciparum infected erythrocytes (IE) express VAR2CSA that mediates binding to chondroitin sulphate A (CSA) in the placenta. Two VAR2CSA-based vaccines for placental malaria are in
Seda Duran G Ler et al.
Indian journal of ophthalmology, 69(2), 369-373 (2021-01-20)
The aims of this study were to evaluate the effects of decorin (DCN) in rat oxygen-induced retinopathy (OIR) model and to compare the results with those of bevacizumab. Twenty-eight newborn Sprague-Dawley rats were randomly divided into four groups. Group I
Structural and functional insight into how the Plasmodium falciparum VAR2CSA protein mediates binding to chondroitin sulfate A in placental malaria.
Clausen T M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287(28), 23332-23345 (2012)
Effects of decorin proteoglycan on fibrillogenesis, ultrastructure, and mechanics of type I collagen gels.
Reese S P, et al.
Matrix Biology, 32(7-8), 414-423 (2013)
Full-length recombinant Plasmodium falciparum VAR2CSA binds specifically to CSPG and induces potent parasite adhesion-blocking antibodies.
Khunrae P, et al.
Journal of Molecular Biology, 397(3), 826-834 (2010)
資料
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.