Merck
H7640
Sigma-Aldrich
ヘパラン硫酸 ナトリウム塩 from bovine kidney
powder, extracellular matrix component
別名:
ヘパリチン硫酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
ヘパラン硫酸 ナトリウム塩 from bovine kidney,
品質水準
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウシ腎臓由来のヘパラン硫酸ナトリウム塩は以下の用途に用いられています:
  • B細胞の増殖へのその作用を調べるため
  • E5胚細胞の眼の発生に関するその役割を調査するため
  • ヒト小柱網細胞中のエキソソームフィブロネクチンとの結合をドットブロットで試験するため
生物化学的/生理学的作用
広く普及しているグリコサミノグリカンのヘパラン硫酸(HS)は、D-グルクロン酸またはL-イズロン酸およびD-グルコサミン(GlcA)糖のポリマーで、cis-Golgiの中でヘパランとして合成されます。Golgiでは、N-およびO-HS-スルホトランスフェラーゼおよびHSエピメラーゼの酵素作用により最終的なヘパラン硫酸が合成されます。成熟したHSの二糖類単位は50~200です。これは、細胞外マトリックス(ECM)の一部であり、発がん経路において重要な役割を果たします。ヘパラン硫酸代謝の脱制御は、がんの進行に関与します。HSは感染症や炎症性疾患の発症と関連性があります。また、HSとAβ線維との相互作用はアルツハイマー病の病態生理と関連性があります。ヘパラン硫酸は、細胞間接着に関与するといわれる、膜結合型プロテオグリカンの構成成分です。
細胞間接着に関与するといわれる、膜結合型プロテオグリカンの構成成分です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H7640-VAR:
H7640-BULK:
H7640-5MG:
H7640-10MG:
H7640-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fell-Muir lecture: heparan sulphate and the art of cell regulation: a polymer chain conducts the protein orchestra
Gallagher J
International Journal of Experimental Pathology, 96(4), 203-231 (2015)
Molecular diversity of heparan sulfate
Esko JD and Lindahl Ulf
The Journal of Clinical Investigation, 108(2), 169-173 (2001)
Pathophysiology of heparan sulphate: many diseases, few drugs
Lindahl Ulf and Kjellen L
Journal of Internal Medicine, 273(6), 555-571 (2013)
K Fuxe et al.
Brain research, 746(1-2), 25-33 (1997-01-23)
In the present paper immunocytochemical analysis at the fluorescence microscopical level has been performed of neural cell adhesion. molecule (NCAM) immunoreactivity in the adult rat tel- and diencephalon in order to further substantiate the highly selective neuronal localization of NCAM
Mechanism of fibronectin binding to human trabecular meshwork exosomes and its modulation by dexamethasone
Dismuke WM, et al.
Testing, 11(10), e0165326-e0165326 (2016)
資料
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.