Merck
T8691
Sigma-Aldrich
タウリン
suitable for cell culture, BioXtra, meets USP testing specifications
別名:
2-アミノエタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2SO3H
CAS番号:
分子量:
125.15
Beilstein:
1751215
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
タウリン, suitable for cell culture, meets USP testing specifications
認証
meets USP testing specifications
品質水準
製品種目
BioXtra
フォーム
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI Key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
タウリンは以下に使用されています:
  • 心筋細胞の解離溶液の成分
  • 発生接合子の培養のための改変合成卵管液(m-SOF)培地
  • コロニーの単一細胞への解離のためのコラゲナーゼB溶液の調製における低Ca2+溶液の成分
  • in vitro 受精により異なる雄ウシ精液で受精させたウシ胚の発生における影響の評価
  • 角膜オルガノイドの派生用培地の成分
生物化学的/生理学的作用
グリシンレセプターの非選択的な内在性アゴニストです。条件的に必須のスルホン酸化アミノ酸として、ある種の細胞ではアポトーシスを調節しています。多くの代謝活性に作用します。メチオニンおよびシステインの代謝産物です。
タウリンは、網膜や心臓に主に存在し、また、脳、小腸、骨格筋、および腎臓にも存在します。細胞内カルシウム濃度の制御、虚血再灌流障害からの保護、および血圧低下作用を示します。タウリンはまた、胆汁形成や脂肪消化において重要な役割を担っています。タウリンの欠損は、不安、運動亢進、てんかん、および憂鬱などに関係しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T8691-25KG:
T8691-25G:
T8691-100G:
T8691-VAR:
2520011:
T8691-1KG:
2550034:
2520010:
T8691-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Patient-specific induced pluripotent stem cell models: generation and characterization of cardiac cells
Zanella F and Sheikh F
Methods in Molecular Biology, 147-162 (2014)
The Effect of Various Concentrations of Taurine during In vitro Fertilization on the Development of Bovine Embryos Fertilized with Spermatozoa from Three Different Bulls
Tsuzuki Y, et al.
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (2010)
Scalable expansion of human pluripotent stem cells in suspension culture
Zweigerdt R, et al.
Nature Protocols, 6(5), 689-689 (2011)
Variations in bovine embryo production between individual donors for OPU-IVF are closely related to glutathione concentrations in oocytes during in vitro maturation
Hidaka T, et al.
Theriogenology, 113(2), 176-182 (2018)
Cornea organoids from human induced pluripotent stem cells
Foster JW, et al.
Scientific Reports, 7 (2017)
資料
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Milli-Q®装置から得られる超純水はBPAを含まず、発生学的研究に適しており、内分泌かく乱物質の干渉を最小限に抑えることが示されています。