Merck
H1384
Sigma-Aldrich
ヒポタウリン
≥98% (TLC)
別名:
2-アミノエタンスルフィン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H7NO2S
CAS番号:
分子量:
109.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
white to off-white
溶解性
H2O: 100 mg/mL
SMILES記法
NCCS(O)=O
InChI
1S/C2H7NO2S/c3-1-2-6(4)5/h1-3H2,(H,4,5)
InChI Key
VVIUBCNYACGLLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒポタウリンは、in vitro受精や胚発生の評価に使用される、受精培地(Fert-タイロードアルブミン乳酸ピルビン酸(TALP))における添加剤として使用されています。また、H2Sスカベンジャーとしても使用されます。
生物化学的/生理学的作用
シスタミン類縁体であるヒポタウリンは、タウリン合成の前駆体です。抗酸化剤や一重項酸素スカベンジャーとして作用し、細胞を酸化的ダメージから保護します。ヒポタウリンは、精子運動の維持と刺激においてや、in vitro受精や胚発生において重要な役割を果たすことが報告されています。
ヒドロキシルラジカルと結合する抗酸化剤です。ストリキニ-ネとピクロトキシンによってブロックされる内在性の抑制性神経モジュレ-タ-です。GABAとβ-アラニンのNa2+依存性輸送を阻害します。システインの分解物であり、タウリンの前駆体です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H1384-100MG:
H1384-10MG:
H1384-BULK:
H1384-VAR:
H1384-1G:
H1384-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The antioxidant action of taurine, hypotaurine and their metabolic precursors.
Aruoma OI
The Biochemical Journal, 256(1), 251-251 (1988)
Keiji Mochida et al.
PloS one, 8(1), e49316-e49316 (2013-01-24)
Procedures for cryopreserving embryos vary considerably, each having its specific advantages and disadvantages in terms of technical feasibility, embryo survival yield, temperature permissibility and species- or strain-dependent applicability. Here we report a high osmolality vitrification (HOV) method that is advantageous
Hypotaurine protection on cell damage by singlet oxygen.
Pitari G
Taurine 4, 157-162 (2002)
The Significance of hydrogen sulfide for Arabidopsis seed germination.
Baudouin E, et al.
Frontiers in Plant Science, 7, 930-930 (2016)
Protective effect of hypotaurine against oxidative stress-induced cytotoxicity in rat placental trophoblasts.
Nishimura T
Placenta, 36(6), 693-698 (2015)