Merck
O7380
Sigma-Aldrich
オルセイン
Powder or crystals
別名:
ナチュラルレッド28
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
製品名
オルセイン, synthetic
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
powder or crystals
組成
Carbon: 41.72%
Nitrogen: 2.23%
dark brown
溶解性
1 M NaOH: 1 mg/mL, clear
εmax
≥400 at 580 nm in 0.1 M NaOH
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
InChI
1S/C28H24N2O7/c1-11-5-15(31)7-17(33)25(11)29-27-13(3)23-21(9-19(27)35)37-22-10-20(36)28(14(4)24(22)23)30-26-12(2)6-16(32)8-18(26)34/h5-10,29-34H,1-4H3
InChI Key
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オルセイン、別名CI Natural Red 28、は、弾性組織染色剤です。オルセインの蛍光特性では、適切な励起条件と酸性pHにおいて最大発光ピーク587 nm(低濃度)および620 nm(高濃度)が認められます。
アプリケーション
オルセインは、弾性線維やラメラの生体染色として強く推奨されます。オルセインは、胚のマウントや卵母細胞の成熟の評価のための核染色として使用されます。オルセインのその他の常用アプリケーションでは、植物染色体の染色が行われます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O7380-BULK:
O7380-10G:
O7380-5G:
O7380-50G:
O7380-1G:
O7380-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Efficient decellularization of whole porcine kidneys improves reseeded cell behavior.
Poornejad N
Biomedical Materials (Bristol, England), 11, 025003-025003 (2016)
The effects of L-ergothioneine and L-ascorbic acid on the in vitro maturation (IVM) and embryonic development (IVC) of sheep oocytes.
OZTURKLER Y
Development, 5-5 (2010)
Mariusz Gajda et al.
Histochemistry and cell biology, 147(6), 671-681 (2017-02-09)
Numerous cellular and extracellular components should be analyzed in sections of atherosclerotic plaques to assess atherosclerosis progression and vulnerability. Here, we combined orcein (O) staining for elastic fibers and martius scarlet blue (MSB) polychrome to visualize various morphological contents of
Popescu P and Hayes H
Techniques in Animal Cytogenetics (2000)
M L Molero et al.
Journal of microscopy, 144(Pt 1), 45-53 (1986-10-01)
The fluorescence properties of orcein are described in this paper. Under suitable exciting light, acidic solutions of orcein showed emission peaks at 587 nm (low concentration) and at 620 nm (high concentration). In fluorescence microscopy an intense orange-red emission was